Z677531
Lapren™ latex/chloroprene flock lined gloves
size S
Szinonimák:
chemically resistant glove
About This Item
Javasolt termékek
material
green (chloroprene, natural latex)
green gloves
méret
S
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
kiszerelés
package of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
KCL 706 - 07
KCL 706
H × vastagság
310 mm × 0.6 mm
Általános leírás
With cotton flock lining, stretched cuff and anatomical design, this product meets all requirements of comfort and hygiene.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Profiled palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)