Fontos dokumentumok
Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
kiszerelés
set of 1
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37846-0000
Általános leírás
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library