Z652911
Julabo® open circulating baths, E models
ED-13, AC/DC input 230 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel plate
Jellemzők
CE compliant
optional cooling coil & bath cover
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
ED-13
Julabo 9116413
elérhetőség
available only in EU
parameter
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
fűtőkapacitás
2 kw
Sz × H × Ma
39 cm × 33 cm × 37 cm
bath opening W × L × depth
18 cm × 30 cm × 15 cm
kapacitás
13 L
térfogat
13 L
13000 mL
súly
8 kg
Általános leírás
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)