Z645613
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size XL
Szinonimák:
disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
natural gloves
natural natural rubber
méret
XL
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
disposable
latex free: no
powder-free
kiszerelés
pack of 100 ea (boxes of 100)
gyártó/kereskedő neve
MICROFLEX CFG-900-XL
Microflex CFG-900-XL
H × vastagság
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Általános leírás
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)