Fontos dokumentumok
Z615544
Julabo® bath covers
Lift-up Makrolon cover to fit TW20
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8970288
H × Sz × Ma
35 cm × 51 cm × 16 cm
Általános leírás
Lift-up Makrolon batch cover W 51cm x L35 cm x H 16cm, use to preventnt liquid losses due to evaporation, protects samples from contamination. For use with Julabo eater bath models SW22, SW23.
Tulajdonságok és előnyök
  • can be used up to +80°C
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)