Fontos dokumentumok
Z611174
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41112203
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Hirschmann 9211010
H × belső átmérő × külső átmérő
100 mm × 0.8 mm × 1 mm
cső átmérő
0.8 mm
Jogi információk
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)