Z567205
Ace round-bottom pressure flask
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 500 mL
Szinonimák:
Round-Bottom Flask
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type PTFE plug seal
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 841515
kapacitás
500 mL
Átmérő
100 mm
Általános leírás
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Product #
7 Z504661
15 Z504858
25 Z505056
14 Z504742
210 Z505021
220 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)