Fontos dokumentumok
Z549940
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Szinonimák:
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Csatlakozó
center joint: ST/NS45/50
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
12,000 mL
Általános leírás
Unique design which incorporates a flush-closing PTFE drain valve eliminating unwanted dead space.
Features:
  • Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
  • Allows for complete draining without breaking down flask set-up
  • Liquid cooled or heated with liquid or steam
  • 24/40 side joints
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)