Fontos dokumentumok
Z549665
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 10 mm × 400 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
átmérő × Ma
10 mm × 400 mm
Általános leírás
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)