Z536520
Microflex® NeoPro® powder-free chloroprene gloves
size 8‑8.5 L
Szinonimák:
disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
green (chloroprene)
green gloves
méret
8‑8.5 L
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
disposable
latex free
powder-free
kiszerelés
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Microflex NPG-888-L
elérhetőség
not available in EU
H × vastagság
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Általános leírás
- Proprietary formulation provides exceptional film consistency
- Allows excellent manual dexterity and tactile sensitivity
- Fully textured for a more secure grip
- Synthetic chloroprene compound, not manufactured from natural rubber latex
- Ambidextrous with beaded, tear-resistant cuffs
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.17 mm (6.7 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)