Z529427
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with D2O, bottom L 12 mm
Szinonimák:
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
glass tube
gyártó/kereskedő neve
Shigemi BMS-005J
Paraméterek
900 MHz frequency
alj H
12 mm
külső mintavevő cső H × külső átmérő
180.0 mm × 4.965 mm
külső mintavevő cső külső átmérő
5 mm
méret
180 mm
cső átmérő
5 mm
csőbetét H × külső átmérő
190.0 mm × 4.1 mm
Related Categories
Általános leírás
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
- Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
- The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
- Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
- Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)