Fontos dokumentumok
Z517259
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
külső átmérő
54 mm
Teljes Ma
410 mm
Általános leírás
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)