Fontos dokumentumok
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
Szinonimák:
MF29/3/250
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint 24/29
gyártó/kereskedő neve
Quickfit MF 29/3/250
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
190 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)