Fontos dokumentumok
Z304352
Quickfit® dropping funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Szinonimák:
D1/22
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS19/26
gyártó/kereskedő neve
Quickfit D1/22
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)