Fontos dokumentumok
Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Szinonimák:
FC7/23
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/29
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FC 7/23
elérhetőség
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Hosszúság
300 mm
külső felület
200 cm2
Általános leírás
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)