Fontos dokumentumok
Z268801
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 19/22, opening size 6-7 mm
Szinonimák:
thermometer holder
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F20309-1710
nyílás mérete
6-7 mm
Általános leírás
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Jogi információk
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)