Fontos dokumentumok
Z233056
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 500 mL
Szinonimák:
conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Csatlakozó
Joints neck (50)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 212264402
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
177 mm
kapacitás
500 mL
lombik külső átmérő
105 mm
nyak külső átmérő
50 mm
Általános leírás
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)