Fontos dokumentumok
Z232769
Duran® filtering bottle flask
Szinonimák:
211919105
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Csatlakozó
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type glass hose connector
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 211919105
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
535 mm
kapacitás
20 L
lombik külső átmérő
290 mm
nyak belső átmérő
70 mm
Általános leírás
  • Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
  • Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
  • Marking spot for sample identification.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)