Z229571
Hex-head stopper
Plain, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Anyagok
ground glass
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
leírás
hollow
Related Categories
Általános leírás
Sits on bench top without rolling.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)