Fontos dokumentumok
Z188778
Supelco
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber borosilicate glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
kupakméret
8 - 425
átmérő × Ma
12 mm × 36 mm
térfogat
2 mL
szín
amber
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)