Fontos dokumentumok
Z187755
Dry-box glove/sleeve assembly
straight sleeves, neoprene gloves, port size 6 in., size 10
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
black gloves
neoprene gloves
méret
10
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pkg of 2 sleeves
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
21 in.
kézvastagság
~0.018 in.
portméret
6 in.
hüvely vastagsága
0.025 in.
Általános leírás
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Kiszerelés
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)