Fontos dokumentumok
Z146838
Sigma-Aldrich
Hose adapter
stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
tömlő belső átmérő
1/4 in.
szerelvény
1/4 in. female
Általános leírás
Brass has serrated hose connector; SS has tapered hose connector.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)