Fontos dokumentumok
Z106917
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size L
About This Item
UNSPSC kód:
41103406
NACRES:
NB.35
méret
L
24 in. × 34 1/2 in.
vastagság
1/2 in.
Általános leírás
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)