Fontos dokumentumok
WHA99112502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 9911-2502
parameter
67.5 psi pressure
Átmérő
25 mm
szűrési terület
0.65 cm2
méret
24.5 × 29.2 mm
súly
1.53 kg
pórusméret
0.22 μm
szerelvény
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
alkalmasság
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Tulajdonságok és előnyök
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Jogi információk
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)