Fontos dokumentumok
WHA9891-128
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
Pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
Jellemzők
Pyramid
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 9891-128
parameter
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
H
(12.5 cm)
vastagság
180 μm
hamu
≤0.06%
pórusméret
3 μm (Particle retention)
bázis tömeg
100 g/m2
Általános leírás
Pyramid (square) folded filter paper is easy to use and saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easily fits into conical funnels.
  • Saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Provides the same high quality and consistency that you expect from all Whatman filter papers.
  • Whatman cellulose filter paper grades are also available in pyramid (square) folded formats.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)