WHA1950002
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Filter Funnel, 3-piece, volume 16 mL, diam. 25 mm
Szinonimák:
Whatman filter, Z741159, filter funnel, glass funnel
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
glass (cylinder, base)
Jellemzők
Filter Funnel, 3-piece
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1950-002
Whatman Article No. 28418621 (US reference)
Átmérő
25 mm
szűrőátmérő
25 mm
térfogat
16 mL
kapacitás
16 mL
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Chemically resistant - 3-Piece construction consists of glass cylinder and base with a polymeric membrane support.
- Support options - Provided with acrylic support and optional polypropylene or PTFE supports available separately for some sizes.
- Secure sealing - Clamps at edges to prevent peripheral loss due to fluid bypass around the edge of the filter.
- Eliminate carry-over -speed of design facilitates easy and thorough cleaning between use.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)