WHA1542185
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 542
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Szinonimák:
Whatman filter, Z241504, filter paper, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1542-185
Whatman Article No. 28418253 (US reference)
parameter
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Átmérő
185 mm
vastagság
150 μm
hamu
≤0.006%
pórusméret
2.7 μm (Particle retention)
bázis tömeg
93 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Grade 542: 2.7 μm (slow filter paper)
High retention of fine particles under demanding conditions. Slow flow rate. Very hard and strong with excellent chemical resistance. Often used in gravimetric metal determinations.
Tulajdonságok és előnyök
- High wet-strength
- Acid-hardened for resistance to strong acid and alkali solutions
- Nominal particle retention rating of 2.7 µm
- Herzberg filtration speed of 2510 s
- Extremely low ash content (0.006% ash maximum)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)