WHA1091185
Whatman® qualitative filter paper, Grade 91, creped
circles, diam. 185 mm, pack of 1000
Szinonimák:
Whatman filter, Z699608, filter paper, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 1000
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1091-185
Whatman Article No. 28417534 (US reference)
parameter
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
185 mm
vastagság
205 μm
pórusméret
10 μm (Particle retention)
bázis tömeg
71 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Grade 91: 10 μm (credped filter paper)
A general purpose creped filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Tulajdonságok és előnyök
- A general purpose creped filter for less critical routine analysis.
- Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)