WHA10370172
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 8
W × L 60 mm × 90 mm
Szinonimák:
Z696765, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Javasolt termékek
material
sheets white glass microfiber filter (with inorganic binder)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10370172
Whatman Article No. 28414772 (US reference)
parameter
Fast flow rate
Sz × H
60 mm × 90 mm
pórusméret
~3.0 μm (Grade GF 8)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Nominal particle retention of 3 µm
- Air flow rate of 12 s/100 ml/1.56 cm²
- Inorganic binder for increased strength and temperature resistant up to 500°C
- Fast filtration speed
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Function as air pollution filters for detecting furans, PCB, and other chemicals
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)