TRD3D0022
Gonzales High Speed PLA 3D Printing Filament
neptune blue, diam. 1.75 mm
About This Item
Javasolt termékek
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Átmérő
1.75 mm
súly
1 kgeach
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
- Developed specifically for high speed 3d printing with maximum precision
- Suitable for every printer, Gonzales gives its best with high-speed printers
- Odorless, completely biodegradable, environmentally friendly
- Gonzales high speed PLA has no warping, even on cold buildplates
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Alkalmazás
- Extruder (nozzle) temperature: 200 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 80 °C
- Print speed: up to 200 mm/s
- Fan: 20-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
- Plate materials: glass with glue, blue tape, kapton tape, buildtak
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)