Fontos dokumentumok
SYNM202403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: right
Szinonimák:
Synthware M202403, vacuum manifold, vacuum unit
About This Item
UNSPSC kód:
40161501
NACRES:
NB.51
Jellemzők
number of ports 3
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware M202403
Általános leírás
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)