Fontos dokumentumok
SYNF901425
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F901425, modified Schlenk reaction flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
Anyagok
PTFE stopcock
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F901425
kapacitás
25 mL
Általános leírás
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)