Fontos dokumentumok
SYNF764108
Synthware storage tube with standard taper side arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Szinonimák:
Synthware F764108, storage tube with outer joint
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Anyagok
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F764108
kapacitás
50 mL
szelepméret
0-8 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)