Fontos dokumentumok
SYNF662450
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F662450, glass conical flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
flat bottom
glass flask
Csatlakozó
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F662450
kapacitás
50 mL
Általános leírás
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)