Fontos dokumentumok
SYNF414501
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F414501, 2-neck round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F414501
kapacitás
50 mL
500 mL
500 mL
Általános leírás
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)