Fontos dokumentumok
SYNF301005
Synthware single neck round bottom flask
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/10
Szinonimák:
Synthware F301005, glass round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/10
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F301005
kapacitás
5 mL
Általános leírás
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)