Fontos dokumentumok
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Szinonimák:
Synthware A289250, splash-guard adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A289250
kapacitás
250 mL
Általános leírás
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)