Fontos dokumentumok
SLW4506/80D
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
blue, thread 80 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 4506/80D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
blue
polypropylene
gyártó/kereskedő neve
4506/80D
SciLabware
menet
80 mm
Általános leírás
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)