Fontos dokumentumok
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3295/02
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE key
Jellemzők
graduations 0.02 mL
gyártó/kereskedő neve
3295/02
SciLabware
Hosszúság
820 mm
kapacitás
10 mL
Általános leírás
- Complies with ISO 385
- Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
- White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
- Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)