Fontos dokumentumok
SLW2180/06M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
250 mL, glass stopper, PE stopper
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 2180/06M
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
Csatlakozó
joint ST/NS cone24/29
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 2180/06M
tölcsérátmérő
87 mm
elzárócsap-furat
2.5 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
Tulajdonságok és előnyök
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with both glass and polyethylene stoppers
  • The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)