SLW1516/01D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 25 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1516/01D
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL25)
Jellemzők
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1516/01D
kapacitás
25 mL
átmérő × Ma
36 mm × 70 mm
Általános leírás
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Ideal for mixing and storage of culture medium
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140 deg. C
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)