Fontos dokumentumok
PL800GN-8
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
neoprene
méret
8 (for 8 in. ports)
Jellemzők
reusable
kiszerelés
pack of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Plas-Labs 800GN-8
Általános leírás
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)