Fontos dokumentumok
PL800GH-10
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 10 (for 8 in. ports)
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
Hypalon®
méret
10 (for 8 in. ports)
Jellemzők
reusable
kiszerelés
pack of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Plas-Labs 800GH-10
Általános leírás
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Jogi információk
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)