Fontos dokumentumok
NORS32007
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 200 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
glass tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-3-200-7
parameter
200 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
külső átmérő × belső átmérő
3 mm × 2.4 mm
hajlás
±0.038 mm
koncentrikusság
±0.010 mm
cső átmérő
3 mm
falvastagság
0.58 mm
Általános leírás
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Jogi információk
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)