Fontos dokumentumok
GF99438092
Copper
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.45mm, insulation thickness 0.25mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation
Szinonimák:
Copper, CU005885
About This Item
Javasolt termékek
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 994-380-92
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)