Merck
GF97552941
Indium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, temporary acrylic support, 99.8%
Szinonimák:
Indium, IN000120
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
In
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.8%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 975-529-41
ellenállás
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anatomic repair of internal perforations with indium foil and silver amalgam: outline of a method.
W P Auslander et al.
The New York journal of dentistry, 39(10), 454-457 (1969-12-01)
M L Arnold et al.
Medical physics, 29(11), 2718-2724 (2002-12-05)
Manganese (Mn) is an essential nutrient for growth and development. Unfortunately, overexposure can lead to neurological damage, which is manifested as a movement disorder marked by tremors. Preclinical symptoms have been found in populations occupationally exposed to the element, and
Mizuho Fushitani et al.
Optics express, 19(10), 9600-9606 (2011-06-07)
Generation of single-order laser harmonics in extreme ultraviolet (EUV) and the application to the time-resolved photoelectron spectroscopy of I(2) are demonstrated. The EUV pulses at 80 nm were generated from Kr as the 5th order harmonics of intense 400 nm
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Evaluation of the repair of mechanical furcation perforations using amalgam, gutta-percha, or indium foil.
R Aguirre et al.
Journal of endodontics, 12(6), 249-256 (1986-06-01)