Merck
GF95834728
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
Szinonimák:
RE000301
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Re
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.99%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 958-347-28
Átmérő
12 mm
vastagság
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
sűrűség
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)