Merck
GF95119847
Aluminum
powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
Szinonimák:
AL006031
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Al
CAS-szám:
Molekulatömeg:
26.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 951-198-47
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
súly
200 g
maximum részecskeméret
60 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)