Fontos dokumentumok
GF93376941
Nickel
tube, 100mm, outside diameter 0.75mm, inside diameter 0.59mm, wall thickness 0.08mm, hard, 99.5%
Szinonimák:
Nickel, NI007150
About This Item
Teszt
≥99.5%
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 933-769-41
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)