Fontos dokumentumok
GF92588967
Zirconium
rod, 200mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR007915
About This Item
Teszt
≥99.2%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 925-889-67
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)